Documenti fondamentali
SY3H3D67E649
Synthonix Corporation
4-(3-Formylphenoxy)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.23
Numero MDL:
Iupac Name
4-(3-formylphenoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C14H9NO2/c15-9-11-4-6-13(7-5-11)17-14-3-1-2-12(8-14)10-16/h1-8,10H
InChI
ZNFFJDNCDHKHEJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/58056.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58056.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)