Documenti fondamentali
SY3H3D67E5E9
Synthonix Corporation
3-(3-Fluoro-5-nitrophenoxy)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.19
Numero MDL:
Iupac Name
3-(3-fluoro-5-nitrophenoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C11H7FN2O3/c12-8-4-9(14(15)16)6-11(5-8)17-10-2-1-3-13-7-10/h1-7H
InChI
DBJJZYUJIVEGND-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/55186.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55186.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)