Documenti fondamentali
SY3H3D67E3A0
Synthonix Corporation
(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.92
Numero MDL:
Iupac Name
4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BF4O2/c9-4-1-2-6(8(13)14)5(3-4)7(10,11)12/h1-3,13-14H
InChI
SWUPLEAGZOKLNX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Product Link
https://synthonix.com/45080.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45080.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)