Documenti fondamentali
SY3H3D67DD78
Synthonix Corporation
(6-Fluoro-2-methylpyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.94
Numero MDL:
Iupac Name
6-fluoro-2-methyl-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H7BFNO2/c1-4-5(7(10)11)2-3-6(8)9-4/h2-3,10-11H,1H3
InChI
FILPSSRLYOLUSF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/43150.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43150.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)