Documenti fondamentali
SY3H3D67DAED
Synthonix Corporation
Ethyl 2-methylquinoline-6-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.25
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-methyl-6-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c1-3-16-13(15)11-6-7-12-10(8-11)5-4-9(2)14-12/h4-8H,3H2,1-2H3
InChI
WLKKUWXLOSMSMH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/56819.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56819.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)