Documenti fondamentali
SY3H3D67D99B
Synthonix Corporation
Ethyl 3-(4-fluorophenyl)propanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.22
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 3-(4-fluorophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H13FO2/c1-2-14-11(13)8-5-9-3-6-10(12)7-4-9/h3-4,6-7H,2,5,8H2,1H3
InChI
RFDMUTQYDLCBFL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://synthonix.com/54678.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54678.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)