Documenti fondamentali
SY3H3D67D8E0
Synthonix Corporation
Ethyl 3,4-dichlorophenylglyoxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.08
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl (3,4-dichlorophenyl)(oxo)acetate
Inchi Code
1S/C10H8Cl2O3/c1-2-15-10(14)9(13)6-3-4-7(11)8(12)5-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI
NWUGRKGSCYOUFF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid
Product Link
https://synthonix.com/53813.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53813.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)