Documenti fondamentali
SY3H3D67D2EE
Synthonix Corporation
Ethyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 5-methyl-2-pyrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-3-12-8(11)7-5-9-6(2)4-10-7/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI
DKEZXLQHHZBQAV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Red to brown liquid
Product Link
https://synthonix.com/46680.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46680.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)