Documenti fondamentali
SY3H3D67D2CF
Synthonix Corporation
Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.15
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-3-10-7(9)6-5(2)8-4-11-6/h4H,3H2,1-2H3
InChI
XNMORZSEENWFLI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/46426.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46426.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)