Documenti fondamentali
SY3H3D67CFF3
Synthonix Corporation
3,6-Diiodo-9-phenyl-9H-carbazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
495.1
Numero MDL:
Iupac Name
3,6-diiodo-9-phenyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C18H11I2N/c19-12-6-8-17-15(10-12)16-11-13(20)7-9-18(16)21(17)14-4-2-1-3-5-14/h1-11H
InChI
AWGAUYXFWGUFNE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale reddish yellow - Pale-red
Product Link
https://synthonix.com/59127.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59127.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)