Documenti fondamentali
SY3H3D67C360
Synthonix Corporation
3-(Dimethylamino)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
Numero MDL:
Iupac Name
3-(dimethylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H10N2/c1-11(2)9-5-3-4-8(6-9)7-10/h3-6H,1-2H3
InChI
FEOIEIQLXALHPJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/49711.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49711.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)