Documenti fondamentali
SY3H3D67BBF6
Synthonix Corporation
2,4-Dibromobenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.92
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-dibromobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4Br2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI
NAGGYODWMPFKJQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44562.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44562.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)