Documenti fondamentali
SY3H3D67BBF1
Synthonix Corporation
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.11
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H4F5N/c8-4-2-5(9)6(13)1-3(4)7(10,11)12/h1-2H,13H2
InChI
FFQALBCXGPYQGT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44437.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44437.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)