Documenti fondamentali
SY3H3D67BAE3
Synthonix Corporation
(2,6-Dibromopyridin-3-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.92
Numero MDL:
Iupac Name
(2,6-dibromo-3-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5Br2NO/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-2,10H,3H2
InChI
OQMAYLHEFKJFQN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/42635.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42635.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)