Documenti fondamentali
SY3H3D67B911
Synthonix Corporation
1,5,2,4-Dioxadithiane 2,2,4,4-tetraoxide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.18
Numero MDL:
Iupac Name
1,5,2,4-dioxadithiane 2,2,4,4-tetraoxide
Inchi Code
1S/C2H4O6S2/c3-9(4)2-10(5,6)8-1-7-9/h1-2H2
InChI
GWAOOGWHPITOEY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/39774.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39774.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)