Documenti fondamentali
SY3H3D679CA4
Synthonix Corporation
5'-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.21
Numero MDL:
Iupac Name
5'-bromo-1,1':3',1''-terphenyl
Inchi Code
1S/C18H13Br/c19-18-12-16(14-7-3-1-4-8-14)11-17(13-18)15-9-5-2-6-10-15/h1-13H
InChI
IOPQERQQZZREDR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/59153.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59153.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)