Documenti fondamentali
SY3H3D679B65
Synthonix Corporation
Boc-D-Tryptophanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.36
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1R)-2-hydroxy-1-(1H-indol-3-ylmethyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C16H22N2O3/c1-16(2,3)21-15(20)18-12(10-19)8-11-9-17-14-7-5-4-6-13(11)14/h4-7,9,12,17,19H,8,10H2,1-3H3,(H,18,20)/t12-/m1/s1
InChI
JEFQUFUAEKORKL-GFCCVEGCSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to light yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/58773.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58773.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)