Documenti fondamentali
SY3H3D678690
Synthonix Corporation
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.06
Numero MDL:
Iupac Name
3-(3-bromo-4-fluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c10-7-5-6(1-3-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H,12,13)
InChI
OSNHUWREKCWLMH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/51584.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51584.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)