Documenti fondamentali
SY3H3D6779FF
Synthonix Corporation
4-Bromo-5-chloro-2-methoxyaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.5
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-2-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrClNO/c1-11-7-2-4(8)5(9)3-6(7)10/h2-3H,10H2,1H3
InChI
QXHFCTQXBMGLQY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light brown to dark brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45874.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45874.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)