Documenti fondamentali
SY3H3D677488
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-nitrobenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.02
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrNO4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI
FNINYRSNPGPWEL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/44496.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44496.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)