Documenti fondamentali
SY3H3D677442
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259
Numero MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrF4O/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)13-7(10,11)12/h1-3H
InChI
KZMHSGBETSENAT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/44253.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44253.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)