Documenti fondamentali
SY3H3D67743C
Synthonix Corporation
5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3BrF2O/c8-5-1-4(3-11)6(9)2-7(5)10/h1-3H
InChI
UFNBTKFAPDUBCY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44247.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44247.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)