Documenti fondamentali
SY3H3D6773DC
Synthonix Corporation
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.99
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H2BrF5O/c8-3-1-4(9)6(5(10)2-3)14-7(11,12)13/h1-2H
InChI
ORHCJZZKAUAZDR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/44011.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44011.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)