Documenti fondamentali
SY3H3D67721A
Synthonix Corporation
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.99
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrF2NO2/c7-3-1-4(8)6(10(11)12)5(9)2-3/h1-2H
InChI
ABAGKHWCTWMUDH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/41738.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41738.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)