Documenti fondamentali
SY3H3D676D3C
Synthonix Corporation
2-Bromo-5-fluoro-4-nitropyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.99
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-fluoro-4-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrFN2O2/c6-5-1-4(9(10)11)3(7)2-8-5/h1-2H
InChI
CRUYYUIDRLAKII-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/40466.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/40466.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)