Documenti fondamentali
SY3H3D676CED
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-chloropyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.43
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-chloropyrimidine
Inchi Code
1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
InChI
FBEBVAQOMVWORE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Pale-yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/39977.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39977.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)