Documenti fondamentali
SY3H3D676CE1
Synthonix Corporation
4-Bromobutan-1-amine hydrobromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.95
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-butanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C4H10BrN.BrH/c5-3-1-2-4-6;/h1-4,6H2;1H
InChI
PZKCNXZSEAHUGH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to brown solid
Product Link
https://synthonix.com/39952.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39952.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)