Documenti fondamentali
SY3H3D6768B1
Synthonix Corporation
2-(4-Amino-3-methylphenyl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Numero MDL:
Iupac Name
(4-amino-3-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-6-4-7(5-9(11)12)2-3-8(6)10/h2-4H,5,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI
LTCIAYCHYFURKB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/50072.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50072.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)