Documenti fondamentali
SY3H3D675A51
Synthonix Corporation
(S)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.1
Numero MDL:
Iupac Name
(2S)-2-amino-3-(3-pyridinyl)propanoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2.2ClH/c9-7(8(11)12)4-6-2-1-3-10-5-6;;/h1-3,5,7H,4,9H2,(H,11,12);2*1H/t7-;;/m0../s1
InChI
XORPRVNSFLBKBG-KLXURFKVSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow solid
Product Link
https://synthonix.com/49659.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49659.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)