Documenti fondamentali
SY3H3D6758AE
Synthonix Corporation
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.12
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-3,5-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5F2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI
NORJRQVQTYNLAO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/44986.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44986.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)