Documenti fondamentali
SY3H3D6755E3
Synthonix Corporation
2-Acetylhydrazinecarbothioamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.17
Numero MDL:
Iupac Name
2-acetylhydrazinecarbimidothioic acid
Inchi Code
1S/C3H7N3OS/c1-2(7)5-6-3(4)8/h1H3,(H,5,7)(H3,4,6,8)
InChI
NSIMQTOXNOFWBP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/39876.html
Pittogrammi
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/39876.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)