Documenti fondamentali
SY3H3249F880
Synthonix Corporation
Methyl 1-methylpiperidine-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.21
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 1-methyl-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-9-5-3-7(4-6-9)8(10)11-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI
KYAOKPRJTMFBTQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/21735.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21735.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)