Documenti fondamentali
SY3H3249F2FF
Synthonix Corporation
4-Bromo-1-iodo-2-methoxybenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.93
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-iodo-2-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrIO/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4H,1H3
InChI
ZQPKPGBEEFOTEK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Green Solid
Product Link
https://synthonix.com/38625.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38625.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)