Documenti fondamentali
SY3H3249F297
Synthonix Corporation
2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.48
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2O/c1-10-3-4(8)6(9-10)5(11)2-7/h3H,2H2,1H3
InChI
FEHFXWYHFBJPRR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/38169.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38169.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)