Documenti fondamentali
SY3H30452959
Synthonix Corporation
6-[(tert-butoxy)carbonyl]-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.28
Numero MDL:
Iupac Name
6-(tert-butoxycarbonyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H17N3O4/c1-12(2,3)19-11(18)15-5-4-7-8(6-15)13-14-9(7)10(16)17/h4-6H2,1-3H3,(H,13,14)(H,16,17)
InChI
IHDFHXCBQLIARA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/25532.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/25532.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)