Documenti fondamentali
SY3465085191
Synthonix Corporation
Sodium 2-(3-chloropyrazin-2-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.55
Numero MDL:
Iupac Name
sodium 2-(3-chloropyrazin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O2.Na/c7-6-4(3-5(10)11)8-1-2-9-6;/h1-2H,3H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI
RMTAAEPFBBKWDD-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27650.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/27650.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)