SY3432448697
Synthonix Corporation
trans-1-Boc-3-amino-4-methylpyrrolidine
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (3S,4R)-3-amino-4-methyl-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-7-5-12(6-8(7)11)9(13)14-10(2,3)4/h7-8H,5-6,11H2,1-4H3/t7-,8-/m1/s1
InChI
DUBXUUPBIKNFEA-HTQZYQBOSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13675.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)