Documenti fondamentali
SY3432448596
Synthonix Corporation
3-Cyano-3-methylpyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.62
Numero MDL:
Iupac Name
3-methyl-3-pyrrolidinecarbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2.ClH/c1-6(4-7)2-3-8-5-6;/h8H,2-3,5H2,1H3;1H
InChI
JCZTVYVXESIUGM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13548.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13548.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)