SY3432448459
Synthonix Corporation
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate
About This Item
Iupac Name
butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12F2O2/c1-2-3-4-12-7(11)6-5-8(6,9)10/h6H,2-5H2,1H3
InChI
JHIWVOJDXOSYLW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13359.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)