Documenti fondamentali
SY3432448393
Synthonix Corporation
Methyl trans-4-(hydroxymethyl)cyclohexane-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h7-8,10H,2-6H2,1H3/t7-,8-
InChI
KOGYKIDJFOMAOF-ZKCHVHJHSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/13287.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13287.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)