SY3432447762
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 4-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H12ClN3O2/c1-4-17-11(16)7-5-13-10-8(9(7)12)6(2)14-15(10)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI
QJXXEUYFFZWYCX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/12571.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)