Documenti fondamentali
SY3432447506
Synthonix Corporation
Methyl (pyrazin-2-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-pyrazinylacetate
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)4-6-5-8-2-3-9-6/h2-3,5H,4H2,1H3
InChI
LSQOCWXAHKBAOM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/12293.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12293.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)