Documenti fondamentali
SY3428348678
Synthonix Corporation
7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.19
Numero MDL:
Iupac Name
7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C7H13NO/c1-3-9-4-2-7(1)5-8-6-7/h8H,1-6H2
InChI
WZFOPYGRZNUWSP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/12040.html
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12040.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)