Documenti fondamentali
SY3428347397
Synthonix Corporation
4-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.15
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-tetrahydro-2H-pyran-2-yl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O/c13-10-4-3-5-11-9(10)8-14-15(11)12-6-1-2-7-16-12/h3-5,8,12H,1-2,6-7H2
InChI
SSJAOWRBTUOVMD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11487.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11487.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)