Documenti fondamentali
SY3428347357
Synthonix Corporation
3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.96
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-1H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C2H2BrN3/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H,4,5,6)
InChI
HHIZISRHAQPAMY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11031.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11031.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)