Documenti fondamentali
SY3428347258
Synthonix Corporation
7-Bromo-4-chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.47
Numero MDL:
Iupac Name
7-bromo-4-chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-3-1-9-6(8)5-4(3)10-2-11-5/h1-2H,(H,10,11)
InChI
USTMRSIXVJVNOT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10380.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10380.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)