Documenti fondamentali
SY3428346962
Synthonix Corporation
3-Aminocyclobutanecarbonitrile hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.59
Numero MDL:
Iupac Name
3-aminocyclobutane-1-carbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2.ClH/c6-3-4-1-5(7)2-4;/h4-5H,1-2,7H2;1H
InChI
LZZBWDSIAXVWHX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/10726.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)