Documenti fondamentali
SY3424062604
Synthonix Corporation
N-Boc-trans-4-Amino-L-proline methyl ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.29
Numero MDL:
Iupac Name
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4R)-4-amino-1,2-pyrrolidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6,12H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1
InChI
IOLQYMRFIIVPMQ-SFYZADRCSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/10156.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10156.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)