Documenti fondamentali
SY3390162214
Synthonix Corporation
1-Boc-3-bromoazetidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.11
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H14BrNO2/c1-8(2,3)12-7(11)10-4-6(9)5-10/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI
RUTPPPNQDPSSBM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/7997.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7997.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)