Documenti fondamentali
SY3390161922
Synthonix Corporation
Imidazole-2-amidine acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.17
Numero MDL:
Iupac Name
1H-imidazole-2-carboximidamide acetate
Inchi Code
1S/C4H6N4.C2H4O2/c5-3(6)4-7-1-2-8-4;1-2(3)4/h1-2H,(H3,5,6)(H,7,8);1H3,(H,3,4)
InChI
GHAMYQQBAIOVSC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7758.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7758.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)